Drukuj
Rolki chłonne, uniwersalne
Dostawca: asecos
11317 9949 9950 11314
MSGA11317EA 1410 PLN
MSGA11317 MSGA9949 MSGA9950 MSGA11314
Rolki chłonne, uniwersalne
Materiały do kontroli wycieków
Uniwersalne rolki do bezpiecznej absorpcji oleju, wody, zimnych płynów, nie agresywnych substancji chemicznych.
  • Chłonność - wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Materiał Standard - w celu zapobiegania małym wyciekom
  • Materiał Heavyweight - w celu zapobiegania małym wyciekom
  • Rolki są perforowane - łatwe pobieranie odpowiedniej ilości sorbentu