Drukuj
Olejowe maty sorpcyjne
Dostawca: asecos
9930 9931
MSGA9930EA 487 PLN
MSGA9930 MSGA9931
Olejowe maty sorpcyjne
Materiały do kontroli wycieków
Węże chłonne do bezpiecznej absorpcji oleju, benzyny, itp, odpychające wodę.
  • Idealne do tworzenia bariery apsorpcji przy szerowkich wyciekach
  • Wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie