Drukuj
Olejowe maty sorpcyjne
Dostawca: asecos
11327 9934
MSGA11327EA 778 PLN
MSGA11327 MSGA9934
Olejowe maty sorpcyjne
Materiały do kontroli wycieków
Chłonne maty do bezpiecznej absorpcji oleju, benzyny, itp, odpychające wodę.
  • Wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Perforowane - łatwiejsze pobieranie potrzebnej ilości maty