Drukuj
Sorbenty olejowe na rolki
Dostawca: asecos
11315 9936 9937
MSGA11315EA 1350 PLN
MSGA11315 MSGA9936 MSGA9937
Sorbenty olejowe na rolki
Materiały do kontroli wycieków
Chłonne rolki do bezpiecznej absorpcji oleju, benzyny, itp, odpychające wodę.
  • Wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Perforowane - łatwiejsze pobieranie potrzebnej ilości sorbentu