Drukuj
Uchwyty filtrów in-line
Dostawca: MILLIPORE
XX4002500 XX4504700 XX4502500 XX4404700
MILYXX4002500EA 1680 PLN
MILYXX4002500 MILYXX4504700 MILYXX4502500 MILYXX4404700
Uchwyty filtrów in-line
Zestawy filtracyjne
Stainless steel in-line filter holders for filtering liquids or gases through 25 mm or 47 mm disc filters at pressures up to 700 bar.