Odczynniki do detekcji chemiluminescencyjnej, substraty Immobilon® Western HRP
Dostawca: MILLIPORE
WBKLS0050
WBKLS0100
WBKLS0500
MILYWBKLS0050EA
427
PLN
MILYWBKLS0050
MILYWBKLS0100
MILYWBKLS0500
Odczynniki do detekcji chemiluminescencyjnej, substraty Immobilon® Western HRP
Elektroforezy, Odczynniki
Western Blotting Reagents
Immobilon® Western HRP substrates are compatible with both PVDF and nitrocellulose membranes, as well as all commonly used buffers and blocking reagents.