Drukuj
Jednoczęściowe złączki fingertight
Dostawca: VARIAN
AL32235 AL32236 AL32347
VARIAL32235EA 0 PLN
VARIAL32235 VARIAL32236 VARIAL32347
Jednoczęściowe złączki fingertight
Okucia i złącza
PEEK fittings resists pressure up to 5000 psi and temperature of 100 °C.