Drukuj
VWR® Thermal Shake Touch, Termomikser, ekran dotykowy
Dostawca: VWR Collection
460-0202EA 16790 PLN
460-0202 460-0203 460-0204 460-0205 460-0206 460-0207
VWR® Thermal Shake Touch, Termomikser, ekran dotykowy
Bloki grzewcze Termostaty z wytrząsaniem
Thermal Shake Touch został zaprojektowany do aplikacji wymagających precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Możliwość grzania i wytrząsania różnych rodzajów probówek i mikropłytek z wykorzystaniem wymiennych bloków. Dotykowy ekran LCD wskazujący jednocześnie wartości temperatury, czasu i prędkości wytrząsania. Dodatkowo istnieje możliwość odczytania na wyświetlaczu komunikatów i wskazówek dotyczących obsługi. Ekran dotykowy umożliwia pracę w rękawiczkach gumowych.
  • Łatwy w obsłudze kolorowy ekran dotykowy LCD 4,3" umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie pięciu programów, po 5 kroków każdy
  • Odpowiedni do szybkiego grzania i wytrząsania z dużą prędkością
  • Timer z alarmem dźwiękowym, programowalny w zakresie od 1 min do 99 h i 59 minut, funkcja grzania wyłączana automatycznie w sytuacjach awaryjnych
  • Port USB do transferu danych i aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie umożliwia zapamiętanie 5 programów, po 5 kroków każdy. Możliwość tworzenia ramp temperaturowych w krokach co 0,5°C/min. Możliwość kalibrowania urządzenia w maksymalnie 6 różnych punktach temperaturowych. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polimeru odpornego na ciepło i chemikalia, dzięki czemu nie nagrzewa się podczas pracy urządzenia. Istnieje możliwość zdefiniowania własnych krytycznych punktów temperaturowych w celu zabezpieczenia próbki przed przegrzaniem. Każdorazowo sterownik informuje użytkownika o przekroczeniu temperatury 40°C.
The unit’s enhanced electronics and temperature sensor provide accurate, dependable temperature settings across the operating range of 5 to 35 °C, (maximum 80% relative humidity, non condensing). Applications include cell cultures, DNA, RNA and protein studies.
Informacje do zamówienia: Bloki są niezbędne do pracy urządzenia i należy je zamówić oddzielnie.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z blokiem 1,5 ml (460-0210), statywem i pokrywą, dodatkowe bloki należy zamówiać oddzielnie. Bloki do termomiksera Eppendorf Thermomixer R® są kompatybilne z urządzeniem VWR® Thermal Shake Touch. Dostępny również model z certyfikatem NIST, który obejmuje 3-punktową kalibrację. Certyfikat zawiera rzeczywiste dane pomiarowe kalibracji wraz z niepewnością pomiaru. Laboratorium kalibracyjne działające zgodnie z normą ISO/IEC 17025.
Uwaga: *RT = Temperatura otoczenia
** Bloki na mikroprobówki zawierają wyjmowany statyw i pokrywę.