Drukuj
VWR®, próbnik powietrza SAS Super Pinocchio II do gazów sprężonych
Dostawca: VWR Collection
710-0950EA 26290 PLN
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
VWR®, próbnik powietrza SAS Super Pinocchio II do gazów sprężonych
Próbniki Próbniki powietrza
SAS Super Pinocchio II to mikrobiologiczny próbnik uderzeniowy do testowania jakości sprężonego powietrza i gazów używanych w pomieszczeniach czystych. Podłącza się źródło sprężonego powietrza i reguluje przepływomierz w celu uzyskania wymaganego natężenia przepływu.
  • Przenośny
  • Możliwość poboru prób na szalki Petriego 90 mm oraz na płytki kontaktowe 55 mm
  • Pobór próbki przez określony czas pozwala na pobór określonej objętości powietrza
Certyfikaty: Dostępne protokoły I.Q., O.Q. i P.Q.
Dodatkowe informacje: Jednostka samowystarczalna, w zestawie komplet wszystkich połączeń, przepływomierz, manometr, przyłącze do gazu.