Drukuj
Igły z podwójną końcówką
Dostawca: Merck
Z100889-1EA Z100897-1EA Z101095-1EA Z185221-1EA
SIALZ100889-1EAEA 284 PLN
SIALZ100889-1EA SIALZ100897-1EA SIALZ101095-1EA SIALZ185221-1EA
Igły z podwójną końcówką
Igły do strzykawek
Double tipped transfer needles with a non coring point on both ends.