Thermal Shake Touch z chłodzeniem został zaprojektowany do aplikacji wymagających precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Możliwość grzania, chłodzenia i wytrząsania różnych rodzajów probówek i mikropłytek z wykorzystaniem wymiennych bloków. Dotykowy ekran LCD wskazujący jednocześnie wartości temperatury, czasu i prędkości wytrząsania. Dodatkowo istnieje możliwość odczytania na wyświetlaczu komunikatów i wskazówek dotyczących obsługi. Ekran dotykowy umożliwia pracę w rękawiczkach gumowych.
- Easy to use 4,3" colour LCD touch screen allows the user to save and visibly track progress through the live status bar for five user-defined programs, each with five individual steps
- Suitable for rapid heating, cooling and high speed shaking and a pulse mode feature, ideal for quick vortex applications
- Timer with audible alarm, 1 minute to 99 hours, 59 minutes, heat function will automatically shut off if the unit recognises an internal issue
- USB port can transfer information to a flash drive for data logging, program storage and software updates
Program control capabilities allow user-programmable operation for automated use and memory for five separate, five-step programs. Adjustable temperature ramp rate feature separately defines the heating and cooling rates in increments of 0,5 °C/min. Single-point calibration mode for maximum temperature accuracy, the single-point calibration procedure allows the user to calibrate up to six different defined temperatures. Constructed from a high quality heat and chemical resistant polymer, so the housing remains cool to the touch throughout normal operating temperatures. Maximum temperature-limiting function ensures the temperature will not exceed user-defined limits, allowing control of temperature-sensitive samples. A hot top warning illuminates when the temperature reaches 40 °C, and remains on until the unit is cooled below 40 °C.
Możliwość dokładnego ustawienia temperatury w całym zakresie roboczym od 5 do 35 °C przy maksymalnej wilgotności względnej 80%. Przykładowe aplikacje: hodowle komórkowe, DNA, RNA, hybrydyzacja, analiza białek.
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez bloków, bloki należy zamówić oddzielnie. Bloki do termomiksera Eppendorf Thermomixer R® są kompatybilne z termomikserem z chłodzeniem VWR® Thermal Shake Touch. Dostępny również model z certyfikatem NIST, który obejmuje 3-punktową kalibrację. Certyfikat zawiera rzeczywiste dane pomiarowe kalibracji wraz z niepewnością pomiaru. Laboratorium kalibracyjne działające zgodnie z normą ISO/IEC 17025.
Uwaga: ** Bloki na mikroprobówki zawierają wyjmowany statyw i pokrywę.