Drukuj
VWR®, Chusteczki do Cleanroomów, 100% poliestru
Dostawca: VWR Collection
115-0660EA 116 PLN
115-0660 115-0661
VWR®, Chusteczki do Cleanroomów, 100% poliestru
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
  • Free from silicone, amides and DOP contamination
  • Extremely low particle and fibre levels
  • Laser cut edges
Świetnie sprawdzają się w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym i naftowym, biotechnologii, sektorach ochrony środowiska i nauki. Nie teksturowane.
Suitable for use in Class 1, ISO 3 environments.
Kolor: Biały