Drukuj
Reaktor cylindryczny z płaszczem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06061137-V2 06061149-V2 06061158-V2 06061249-V2 06061258-V2 06061270-V2 06061273-V2 06061276-V2
LENZ06061137-V2EA 8440 PLN
LENZ06061137-V2 LENZ06061149-V2 LENZ06061158-V2 LENZ06061249-V2 LENZ06061258-V2 LENZ06061270-V2 LENZ06061273-V2 LENZ06061276-V2
Reaktor cylindryczny z płaszczem
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Szkło borokrzemianowe DURAN®.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Z płaszczem termostatycznym i przyłączem do próżni.
Valve bore of 10 mm