Drukuj
Lejki rozdzielające, stożkowe
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04008149 04008137
532-0105EA 1270 PLN
532-0105 532-0104
Lejki rozdzielające, stożkowe
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
  • Large labeling field
  • Very good chemical and temperature resistance
With interchangeable PTFE key.