Drukuj
Lejki rozdzielające, Squibb
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04018049 04018058 04018149 04018137 04018037
LENZ04018049EA 1110 PLN
LENZ04018049 LENZ04018058 LENZ04018149 LENZ04018137 LENZ04018037
Lejki rozdzielające, Squibb
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
  • Without graduation
  • Very good temperature and chemical resistance
  • Amber coloured for ligth sensitve liquids