Drukuj
VWR® Maximum, maski na twarz do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR® Maximum
113-6221EA 1960 PLN
113-6221 113-6220 113-9930 113-6222 113-9931
VWR® Maximum, maski na twarz do pomieszczeń czystych
Maski Maski do cleanroomu
Maksymalne maski do pomieszczeń czystych mają 3-warstwową konstrukcję, która zapewnia doskonałą skuteczność filtracji cząstek i bakterii. Te maski nie zawierają lateksu.
  • Maski trójwarstwowe zapewniają wysoką skuteczność filtracji cząstek i bakterii
  • Wysoce oddychająca i odporna na płyny
  • Łuk z tworzywa sztucznego na całej długości utrzymuje materiał z dala od ust użytkownika, aby umożliwić bardziej komfortowe oddychanie
  • Plastyczny nosek zapewnia, bezpieczne i pewne uszczelnienie
  • Dostępne w wersji z zaczepami na ze spandexu lub wiązaniami z polipropylenu, zgrzewane ultradźwiękami, aby utrzymać miękkość i ochronę przed cząstkami
  • Odporna na wilgoć, sterylna maska ​​posiada unikalną, lekką wewnętrzną warstwę folii dla zwiększenia odporności na wilgoć
  • Tylko do zastosowań w przemyśle i pracy w cleanroomie, nie stosować w ochronie przed COVID-19
  • Produkt nie jest wyrobem medycznym w świetle Regulacji (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC
  • Produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej (PPE) w świetle Regulacji (EU) 2016/425
Przepuszczalność cząstek (cząstki:. ≥ 0,5 um / cu. ft.): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Skuteczności filtracji bakteryjnej: >99 % (ASTM F2101)
Skuteczność filtracji cząstek: >99 % (ASTM F2299)
Oddychalność (mm H20/cm²): 1,9 - 2,2 (MIL-M-36954C)
Produkowane i sprawdzane w zakładzie z certyfikatem ISO. Produkty sprawdzane są przez szereg, niezależnych testów laboratoryjnych.
Dodatkowe informacje: Maski niesterylne pakowane są po 50 masek, w workach zgrzewanych; 10 worków w kartonie. Maski 113-6222 pakowane są po 10 masek w opakowaniu; po 5 opakowań w workach zgrzewalnych; 10 worków w kartonie. Maski 113-9930/9931 pakowane są pojedynczo, 50 opakowań w pudełku; 10 pudełek w kartonie.