Drukuj
VWR® VLSB, łaźnie wodne z wytrząsaniem
Dostawca: VWR Collection
462-0494EA 14930 PLN
462-0494 462-0493
VWR® VLSB, łaźnie wodne z wytrząsaniem
Łaźnie Łaźnie wodne z wytrząsaniem
Łaźnie wodne z liniowym wytrząsaniem, zbiornikiem ze stali nierdzewnej i prostym, 3-przyciskowym, intuicyjnym interfejsem. Szybkie i łatwe w montażu tace.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
Element grzejny umieszczony naWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ VLSB18 VLSB12
Environmentally Preferable
Zakres temperatury Temperatura otoczenia + 5...99 °C Temperatura otoczenia + 5...99 °C
Temperature Stabilność ±0,1 °C @ 70 °C ±0,1 °C @ 70 °C
Prędkość wytrząsania 20 - 200 min⁻¹ 20 - 200 min⁻¹
Pojemność całkowita 18 L 12 L
Amplituda wytrząsania 20 mm 20 mm
Wymiary platformy wytrząsającej Szer.xGłęb. 420×235 mm 240×235 mm
S×G×W 335×565×275 mm 360×380×275 mm
Weight 11,2 kg 9,2 kg