Drukuj
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Dostawca: VWR Collection
181-0308EA 2132.8 PLN
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Pompy próżniowe VCP 80 i VCP 130 mogą być stosowane jako ekonomiczne źródło podciśnienia w zastosowaniach, w których nie jest wymagana odporność na korozję oraz chemoodporność. Pompy mogą być stosowane do filtracji próżniowej roztworów wodnych lub wodnych oparów, w tym buforów, ale nie są zalecane do pompowania oparów kwaśnych, zasadowych lub organicznych. Pompy próżniowe VWR® Collection są przeznaczone do ciągłej pracy bez nadzoru, posiadają dwa wskaźniki zegarowe z ręcznymi regulatorami, które umożliwiają regulację i łatwe monitorowanie wymaganego poziomu próżni lub ciśnienia.
  • Pompa próżniowa i ciśnieniowa w jednym
  • Technologia tłokowa WOB-L®
  • Kompaktowa, łatwa do czyszczenia, łatwa w obsłudze
  • Intuicyjne monitorowanie i regulacja podciśnienia
Dodatkowe informacje: Informacja o dostawie: dostarczana z wtyczką UE, UK, CH, instrukcją obsługi, regulatorem podciśnienia i ciśnienia, miernikiem próżni i ciśnienia, tłumikiem i syfonem.