Drukuj
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
0472-10GEA 712 PLN
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Ultrapure
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Commonly used stain for the detection of protein bands following electrophoresis.
Formuła: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Temp. topnienia: 174 − 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041762
Numer CAS: 6104-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-060-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass