Drukuj
Butle do płukania gazem
Dostawca: VITLAB
159697 159497 159597
VITL159697EA 3120 PLN
VITL159697 VITL159497 VITL159597
Butle do płukania gazem
Butelki i butle Płuczki gazowe
PFA, półprzezroczysty.
  • Szczególnie nadaje się do zastosowania w analizie śladowej
  • Długotrwałe utrzymywanie materiałów referencyjnych o niskim stężeniu w pojemnikach PFA
  • Brak efektów pamięciowych
  • Praktycznie bez przenoszenia, bez zanieczyszczeń krzyżowych dzięki wyjątkowo hydrofobowym, antyadhezyjnym, gładkim powierzchniom
  • Wysoka stabilność termiczna, od -200 ° C do +260 ° C, autoklawowalne
  • Obojętność chemiczna wobec prawie wszystkich chemikaliów
  • Łatwe do czyszczenia
Nakrętka z gwintami S 40 i frytą z PTFE. Rozmiar porów około. 50 μm dla optymalnego optymalnego perłowania gazu w cieczy. Szerokie pole zastosowania jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości fluoroplastiku. Nadaje się tylko do pracy bezciśnieniowej.