Drukuj
Szkiełka zegarkowe
Dostawca: VITLAB
113197 113297 113397 113497
VITL113197EA 70.1 PLN
VITL113197 VITL113297 VITL113397 VITL113497
Szkiełka zegarkowe
Szkiełka zegarkowe
Watch dishes, made of PTFE, white.
  • Without base
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for use to cover beakers.
Certyfikaty: DIN EN 285