Drukuj
VWR® Rozdzielający bufor żelowy, 4X
Dostawca: Avantor
VWR®
M197-500MLEA 1660 PLN
M197-500ML
VWR® Rozdzielający bufor żelowy, 4X
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do separacji
4X concentrated buffer solution (1,5 M Tris, pH 8,8 and 0,4% SDS). Used for preparation of standard acrylamide:bis-acrylamide gels as well as preparation of gels using PAGE-PLUS™ acrylamide solution.