Drukuj
VWR®, Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami i standardowymi szlifami
Dostawca: VWR Collection
201-0542EA 136 PLN
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Kolby okrągłodenne z dwoma szyjami i standardowymi szlifami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemianowe 3.3, przezroczyste, z wygiętą szyjką boczną.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Niedroga alternatywa dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Z białym obszarem opisowym i nadrukowanym numerem katalogowym dla wygodnego zamawiania.
DIN 12394
Certyfikaty: DIN 12394.