Drukuj
VWR®, Kolby, okrągłe dno , z trzema szyjami i standardowe szlifowane połączenia
Dostawca: VWR Collection
201-0546EA 178 PLN
201-0546 201-0547 201-0548 201-0549 201-0552
VWR®, Kolby, okrągłe dno , z trzema szyjami i standardowe szlifowane połączenia
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z dwoma ukośnymi szyjami bocznymi.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Niedroga alternatywa dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Z białym obszarem opisowym i nadrukowanym numerem katalogowym dla wygodnego zamawiania.
DIN 12394
Certyfikaty: DIN 12394.