Drukuj
VWR®, Kolby, okrągłe dno z trzema szyjami i szlifowane połączenia
Dostawca: VWR Collection
201-0554EA 292 PLN
201-0554 201-0555 201-0553 201-0557 201-0556
VWR®, Kolby, okrągłe dno z trzema szyjami i szlifowane połączenia
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z dwoma równoległymi szyjami bocznymi.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Niedroga alternatywa dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Z białym obszarem opisowym i nadrukowanym numerem katalogowym dla wygodnego zamawiania.
Certyfikaty: DIN 12394