Drukuj
Mini eksykatory, SICCO, Premium
Dostawca: Bohlender
V1950-01 V1950-02 V1950-03
467-0130EA 785 PLN
467-0130 467-0131 467-0132
Mini eksykatory, SICCO, Premium
Eksykatory Eksykatory szafkowe
Przezroczysty poliwęglan. Każda komora wyposażona w niezależne drzwi z zatrzaskowym zamknięciem i zintegrowaną uszczelką zapewniającą łatwe otwieranie i szczelne zamknięcie. Odporne na temperaturę od −35 do +70 °C, odpowiednie do stosowania pod normalnym ciśnieniem.
  • Drzwi z szerokim kątem otwarcia umożliwiają użytkownikowi dostęp do całej przestrzeni wewnętrznej
  • Solidna konstrukcja, mała waga i możliwość przenoszenia
  • Do wyboru - eksykator z jedną, dwiema lub trzema komorami, każda komora wyposażona w dwie półki
  • Dostarczane z higrometrem i środkiem osuszającym, który znajduje się w poręcznym zamykanym pojemniku