Drukuj
Papier Kjeldahl'a do ważenia, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 217 PLN
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Papier Kjeldahl'a do ważenia, Whatman™
Papierki wagowe
This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
  • Przejrzyste i gładkie
  • Uproszczony transport próbek
  • Ilościowe przeniesienie z papieru