Drukuj
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Millicup™
Dostawca: MILLIPORE
SJHVM4710 SJFHM4710
MILYSJHVM4710EA 745 PLN
MILYSJHVM4710 MILYSJFHM4710
Butelkowe systemy filtracji próżniowej, Millicup™
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Millicup™ membrane filter units are non sterile universal bottle top vacuum filters, used for sterile filtration.
Max. temperature: 45 °C