Drukuj
Końcówki pipet, Qualitix®
Dostawca: Socorex Isba
302.0010GR 312.05B 307.1000B 307.0200B 308.0350R 312.05R 327.0200B 308.0350B 312.02 312.10 3020.0010B 3190.1000R 3020.0010PR 3020.0010PRS 3020.0010R 3070.0200B 3070.0200PR 3070.0200PRS 3070.0200R 3070.0200RS 3070.0200T 3070.1000B 3070.1000PR 3070.1000PRS 3070.1000R 3070.1000RS 3070.1000T 3080.0200GR 3090.0010B 3090.0010PR 3090.0010PRS 3090.0010R 3090.0010T 3090.1000B 3090.1000R 3290.0200B 3290.0200R 3290.0200RS
SOCO302.0010GREA 612 PLN
SOCO302.0010GR 613-0575 SOCO307.1000B SOCO307.0200B SOCO308.0350R 613-0573 SOCO327.0200B SOCO308.0350B SOCO312.02 613-5824 SOCO3020.0010B SOCO3190.1000R SOCO3020.0010PR SOCO3020.0010PRS SOCO3020.0010R SOCO3070.0200B SOCO3070.0200PR SOCO3070.0200PRS SOCO3070.0200R SOCO3070.0200RS SOCO3070.0200T SOCO3070.1000B SOCO3070.1000PR SOCO3070.1000PRS SOCO3070.1000R SOCO3070.1000RS SOCO3070.1000T SOCO3080.0200GR SOCO3090.0010B SOCO3090.0010PR SOCO3090.0010PRS SOCO3090.0010R SOCO3090.0010T SOCO3090.1000B SOCO3090.1000R SOCO3290.0200B SOCO3290.0200R SOCO3290.0200RS
Końcówki pipet, Qualitix®
Końcówki do pipet
Końcówki te wykonane są w 100% z czystego dziewiczego PP klasy medycznej, pasującego nie tylko do marki Socorex®, ale do wszystkich głównych marek mikropipet.
  • Najwyższa jakość, autoklawowalne
  • Spójność partii według partii
  • Certyfikowany bez nukleazy, endotoksyny i ATP
  • Zmniejszony rozmiar opakowania, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na ławce
  • Szeroka kompatybilność z innymi markami mikropipet
Fazowane końcówki : Specjalny kształt eliminuje przyklejanie się kropli cieczy na końcu końcówki.
Drobne ostre końcówki: Mają cienki, miękki koniec umożliwiający płynne osadzanie się płynu.
Końcówki o niskiej przyczepności są wykonane z żywicy bezsilikonowej, zmniejszając przyczepność powierzchni. Zapewniają maksymalny odzysk cieczy. Najlepiej nadaje się do badań proteomicznych i obsługi wszelkich lepkich cieczy. Certyfikat bez proteazy.
Sposób pakowania: System tipfill jest przeznaczony do łatwego ładowania regału. Tace na końcówki są natychmiast przenoszone do stelaża bez ryzyka zanieczyszczenia. Inteligentne, zamykane na klucz pudełko systemu Tipfill zmniejsza przestrzeń do przechowywania, ilość odpadów i koszty wysyłki.