Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33956.03
H33956.06
H33956.03EA
313
PLN
H33956.03
H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Formuła:
C₁₀H₉NO₂S Temp. topnienia: 107…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00206744 Numer CAS: 35212-85-2 |