Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J65538.06
J65538.14
J65538.22
J65538.06EA
548
PLN
J65538.06
J65538.14
J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formuła:
C₁₆H₁₆N₂O₃S Temp. topnienia: 242…244 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012560 Numer CAS: 28836-03-5 Numer WE (dawny EINECS): 249-265-6 |