Drukuj
Indomethacin ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J63255.03 J63255.06 J63255.14
J63255.03EA 203 PLN
J63255.03 J63255.06 J63255.14
Indomethacin ≥99%
Indomethacin
Formuła: C₁₉H₁₆ClNO₄
Temp. topnienia: 158…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057095
Numer CAS: 53-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-186-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,4968