Alcian blue 8GX
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J60122.09
J60122.14
J60122.22
J60122.09EA
571
PLN
J60122.09
J60122.14
J60122.22
Alcian blue 8GX
Alcian blue
CAS No.: 33864-99-2
Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4
Formula Weight: 1298.88
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue
Melting Point: 148°
MDL No.: MFCD00010720
Formuła:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Temp. topnienia: 148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010720 Numer CAS: 33864-99-2 Numer WE (dawny EINECS): 251-705-7 Klasyfikacja Merck : 14,218 |