Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
J62238.03EA
3040
PLN
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Purity: 97+%
CAS No.: 36051-68-0
Molecular Formula: C9H14N3Na2O14P3
Formula Weight: 527.12
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00078193
Formuła:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078193 Numer CAS: 36051-68-0 Numer WE (dawny EINECS): 252-849-3 |