3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J65765.ME
J65765.03
J65765.MEEA
3090
PLN
J65765.ME
J65765.03
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
CAS No.: 3416-05-5
Molecular Formula: C10H14N2O4
Formula Weight: 226.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 21884
MDL No.: MFCD00010570
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O₄ Temp. topnienia: 155…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010570 Numer CAS: 3416-05-5 |