Puromycin dihydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 58-58-2
Molecular Formula: C22H29N7O5.2HCl
Formula Weight: 544.44
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 168-170°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3853613
Merck Reference: 14,7943
MDL No.: MFCD00012691
Causes premature chain termination in protein synthesis
Formuła:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Temp. topnienia: 168…170 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00012691 Numer CAS: 58-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-387-8 Klasyfikacja Merck : 14,7943 |