2'-Deoxyguanosine monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60741.03
J60741.06
J60741.09
J60741.03EA
561
PLN
J60741.03
J60741.06
J60741.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
CAS No.: 961-07-9
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
Formuła:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150760 Numer CAS: 312693-72-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-505-8 |