Drukuj
2',3'-Dideoxyinosine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 9-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
J64833.MD J64833.ME J64833.03
J64833.MDEA 550 PLN
J64833.MD J64833.ME J64833.03
2',3'-Dideoxyinosine ≥98%
2',3'-Dideoxyinosine
Purity: 98% CAS No.: 69655-05-6 Molecular Formula: C10H12N4O3 Formula Weight: 236.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Solubility: Soluble in DMSO or methanol Beilstein Reference: 3619529 Merck Reference: 14,3098 MDL No.: MFCD00077728
Formuła: C₁₀H₁₂N₄O₃
Numer MDL: MFCD00077728
Numer CAS: 69655-05-6
Klasyfikacja Merck : 14,3098