Ponceau S do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J60744.09
J60744.30
J60744.18
J60744.09EA
176
PLN
J60744.09
J60744.30
J60744.18
Ponceau S do elektroforezy
Ponceau S
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.58
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Formuła:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003892 Numer CAS: 6226-79-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-319-2 |