Carbenicillin disodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
J61949.03
J61949.06
J61949.14
J61949.03EA
691
PLN
J61949.03
J61949.06
J61949.14
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
CAS No.: 4800-94-6
Molecular Formula: C17H16N2Na2O6S
Formula Weight: 422.36
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 5722128
Merck Reference: 14,1792
MDL No.: MFCD00077683
Water-soluble antibiotic effective against Gram-negative bacteria
Formuła:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00077683 Numer CAS: 4800-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 225-360-8 Klasyfikacja Merck : 14,1792 |