Drukuj
Bacitracin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62432.06 J62432.14
J62432.06EA 568 PLN
J62432.06 J62432.14
Bacitracin
Bacitracin
Inhibits cell wall synthesis in Gram-positive bacteria.
  • White to off-white powder
Soluble in water, methanol or ethanol
Formuła: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Temp. topnienia: 222 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00062640
Numer CAS: 1405-87-4
Klasyfikacja Merck : 14,934