Drukuj
Biebrich scarlet
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 229 PLN
J65603.14 J65603.22
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Formuła: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Temp. topnienia: 181…188 °C
Temp. Zapłonu: 300 °C (572 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003891
Numer CAS: 4196-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-084-5