5-Fluorouridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
J62083.03
J62083.06
J62083.03EA
409
PLN
J62083.03
J62083.06
5-Fluorouridine ≥97%
5-Fluorouridine
Purity: 97%
CAS No.: 316-46-1
Molecular Formula: C9H11FN2O6
Formula Weight: 262.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 33662
MDL No.: MFCD00036832
Formuła:
C₉H₁₁FN₂O₆ MW: 262.19 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036832 Numer CAS: 316-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-260-3 |