Chlorek litu 1 M roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE
J61895.AD
J61895.AEEA
570
PLN
J61895.AE
J61895.AD
Chlorek litu 1 M roztwór wodny
Chlorek litu
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: ClLi
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011078
Formuła:
LiCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011078 Numer CAS: 7447-41-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3 |