Chlorowodorek oksytetracykliny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62489.14
J62489.22
J62489.14EA
660
PLN
J62489.14
J62489.22
Chlorowodorek oksytetracykliny
Chlorowodorek oksytetracykliny
CAS No.: 2058-46-0
Molecular Formula: C22H24N2O9.HCl
Formula Weight: 496.90
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale gray
Melting Point: 180°
Solubility: Soluble in ethanol
Beilstein Reference: 3853107
Merck Reference: 14,6976
MDL No.: MFCD00135815
Impairs mitochondrial protein synthesis
Formuła:
C₂₂H₂₅ClN₂O₉ MW: 496.90 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135815 Numer CAS: 2058-46-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-161-2 |