Drukuj
Chlorowodorek chlorotetracykliny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
J60095.14 J60095.22
J60095.14EA 990 PLN
J60095.14 J60095.22
Chlorowodorek chlorotetracykliny
Chlorowodorek chlorotetracykliny
CAS No.: 64-72-2 Molecular Formula: C22H23ClN2O8.HCl Formula Weight: 515.34 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210-215° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3858364 Merck Reference: 14,2192 MDL No.: MFCD00082440
Bacteriostatic antibiotic active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Formuła: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515.34 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26142699
Numer CAS: 64-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-591-7