Siarczan kanamycyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 25389-94-0
Molecular Formula: C18H36N4O11.H2SO4
Formula Weight: 582.58
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Dissolve in water at 10mg/ml
MDL No.: MFCD00070253
Antibiotic. Inhibits translocation during protein biosynthesis
Formuła:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070253 Numer CAS: 25389-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 246-933-9 Klasyfikacja Merck : 14,5281 |