Drukuj
Siarczan kanamycyny cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
J60668.03 J60668.06
J60668.03EA 456 PLN
J60668.03 J60668.06
Siarczan kanamycyny cell culture reagent
Siarczan kanamycyny
CAS No.: 25389-94-0 Molecular Formula: C18H36N4O11.H2SO4 Formula Weight: 582.58 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water at 10mg/ml MDL No.: MFCD00070253
Formuła: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070253
Numer CAS: 25389-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-933-9
Klasyfikacja Merck : 14,5281