Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ~ 500,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62787.06
J62787.18
J62787.22
J62787.A1
J62787.06EA
361
PLN
J62787.06
J62787.18
J62787.22
J62787.A1
Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ~ 500,000
Sól sodowa siarczanu dekstranu
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2951
MDL No.: MFCD00081551
Formuła:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081551 Numer CAS: 9011-18-1 Klasyfikacja Merck : 14,2951 |