Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ~ 40,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dextran sulphate sodium from Dextran
J63606.14
J63606.22
J63606.PG
J63606.14EA
618
PLN
J63606.14
J63606.22
J63606.PG
Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ~ 40,000
Sól sodowa siarczanu dekstranu
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
Merck Reference: 14,2951
MDL No.: MFCD00081551
Formuła:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081551 Numer CAS: 9011-18-1 Klasyfikacja Merck : 14,2951 |